Learn More
Trans-4-oxo-2-buténoate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355015 100 g 100g
11345015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18491.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2960-66-9 | C6H8O3 | 128.127 g/mol
Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate is an intermediate used to synthesize pharmaceutically active molecules. It is also used in the asymmetric catalytic alkynylation of acetaldehyde, producing attractive synthons with broad applications, such as (+)-Tetrahydropyrenophorol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-oxo-2-buténoate d’éthyle est un intermédiaire utilisé pour synthétiser des molécules pharmaceutiques actives. Il est également utilisé dans l’alkynylation catalytique asymétrique de l’acétaldéhyde, produisant ainsi des synthons attractifs avec de larges applications, telles que le (+)-tétrahydropyrénophorol.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,6 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2960-66-9
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.127
Numéro MDL MFCD00236170
Clé InChI SDGAEBKMHIPSAC-ONEGZZNKSA-N
Synonyme ethyl trans-4-oxo-2-butenoate, ethyl 4-oxobut-2-enoate, e-ethyl 4-oxobut-2-enoate, ethyl e-4-oxobut-2-enoate, ethyl 2e-4-oxobut-2-enoate, e-4-oxo-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, 2e, ethyl fumaraldehydate, ethyl 3-formylacrylate, ethyl-e-4-oxobutenoate
CID PubChem 7019541
Nom IUPAC Éthyl (E)-4-oxobut-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-4-oxo-2-butenoate
Point de fusion -9°C
Densité 1.063
Point d’ébullition 184°C to 188°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 8762336
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(2.6g/L at 25°C).
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 96%