Learn More
Éthyl trans-bêta-méthylcinnamate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10113254 1 g Flacon en verre 1g
10633225 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113254 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428000010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1504-72-9 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1504-72-9
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00053762
Clé InChI BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Synonyme e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 5354836
Nom IUPAC Éthyl (E)-3-phénylbut-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-β-methylcinnamate
Densité 1.0420g/mL
Point d’ébullition 142°C to 144°C (20.0 hPa)
Point d’éclair >113°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.042
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97%