Learn More
Éthyl trans-formylcyclohexanecarboxylate, TRC
Code produit 30346364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346364 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB231483500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate
CAS 104802-53-1
Formule moléculaire C10H16O3
Quantité 500 mg
Synonyme Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O
Nom IUPAC 4-formylcyclohépatite-1-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Poids de la formule 184.1099