Learn More
Trifluoroacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424523 250 g 250g
11414523 50 g 50g
11404523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11520.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 383-63-1 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
Ethyl trifluoroacetate is used as an intermediate in organic synthesis to prepare organic fluorine compounds like 3-ethyl-1-methylimidazolium trifluoroacetate (EMITA). It is involved in the syntheses of various pharmaceutically active molecules and agricultural products. It is also useful for the preparation of tri fluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroacétate d’éthyle est utilisé en synthèse organique, comme intermédiaire pour préparer des composés organiques du fluor tels que le 3-éthyl-1-méthylimidazolium trifluoroacétate (EMITA). Il est impliqué dans les synthèses de diverses molécules pharmaceutiques actives et de produits agricoles. Il est également utile à la préparation de composés trifluoroacylés.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383-63-1
Formule moléculaire C4H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.077
Numéro MDL MFCD00000419
Clé InChI STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
CID PubChem 9794
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trifluoroacetate
Point de fusion <-78°C
Densité 1.192
Point d’ébullition 60°C to 62°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Sweet
Formule linéaire CF3CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.307
Quantité 250 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1761411
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water. Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 142.08
Pourcentage de pureté 99%