Learn More
Trifluoroacétate d’éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Trifluoroacetate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 142.0242 |