Learn More
Trifluoroacétate d’éthyle, TRC
Code produit 30136604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136604 50 g 50g
30136158 100 g 100g
30010849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136604 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93045050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383-63-1
Formule moléculaire C4H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.08
Synonyme 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
Nom IUPAC Éthyle 2,2,2-trifluoroacétate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Trifluoroacetate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Poids de la formule 142.0242