Learn More
Trifluoroacétoacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454724 250 g 250g
11434724 10 g 10g
11444724 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454724 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13717.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184.114 g/mol
Ethyl trifluoroacetoacetate is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used as an intermediate for agro chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used in the preparation of fluorinated 2-thiouracil analogs as antithyroid agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluoroacétoacétate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les produits agro-chimiques et pharmaceutiques. De plus, il est utilisé dans la préparation d’analogues fluorés de 2-thiouracile en tant qu’agents antithyroïdiens.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, au benzène et aux solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-31-6
Formule moléculaire C6H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 184.114
Numéro MDL MFCD00000424
Clé InChI OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
CID PubChem 67793
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trifluoroacetoacetate
Point de fusion -30°C
Densité 1.259
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.376
Quantité 250 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 608353
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,benzene and organic solvents.
Poids de la formule 184.12
Pourcentage de pureté ≥98%