Learn More
Trifluoropyruvate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl trifluoropyruvate acts as a building block in synthetic chemistry for the synthesis of fluorine containing compounds. It is also used as a reagent for the preparation of potential biologically active compounds like highly enantioselective organocatalytic hydroxyalkylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluoropyruvate d’éthyle agit comme un bloc de construction en chimie synthétique pour la synthèse de composés contenant du fluor. Il est également utilisé comme réactif pour la préparation de composés biologiquement actifs potentiels comme l’hydroxyalkylation organocatalytique hautement énantiosélective des indoles.
Solubilité
Miscible avec le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les acides et les alcalis (bases). Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl trifluoropyruvate |
| Densité | 1.4 |
| Point d’ébullition | 95°C to 98°C |
| Point d’éclair | 27°C (80°F) |
| Indice de réfraction | 1.3405 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Beilstein | 2087388 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with dichloromethane. |
| Poids de la formule | 170.09 |
| Afficher plus |