Learn More
Triméthylacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl trimethylacetate |
| Point de fusion | -90°C |
| Densité | 0.891 |
| Point d’ébullition | 116°C to 118°C |
| Point d’éclair | 16°C (60°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.393 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3272 |
| Beilstein | 1747617 |
| Show More |