Learn More
Triméthylacétopyruvate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472158 5 g 5g
11462158 1 g 1g
11482158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15164.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13395-36-3 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13395-36-3
Formule moléculaire C10H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.234
Numéro MDL MFCD00052319
Clé InChI NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
CID PubChem 83403
Nom IUPAC éthyl 5,5-diméthyl-2,4-dioxohexanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trimethylacetopyruvate
Point d’ébullition 68°C to 70°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 5 g
Beilstein 510374
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%