Learn More
Valérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492637 2500 mL 2500mL
11472637 100 mL 100mL
11482637 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14854.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-82-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00009479
Clé InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
CID PubChem 10882
Nom IUPAC Pentanoate d’éthyle
SMILES CCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl valerate
Point de fusion -92°C to -90°C
Densité 0.874
Point d’ébullition 142°C to 145°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.4
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744680
Merck Index 14,9904
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%