Learn More
Valérate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10474125 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10474125 500 g Flacon en verre 500g
10156940 5 g Flacon en verre 5g
10065660 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10474125 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410475000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-82-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009479
Clé InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
CID PubChem 10882
Nom IUPAC Pentanoate d’éthyle
SMILES CCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl valerate
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COOC2H5
Indice de réfraction 1.3990 to 1.401
Quantité 500 g
Merck Index 15, 10090
Gravité spécifique 0.87
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl valerate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.