Learn More
Valérate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Valeric acid ethyl ester |
| CAS | 539-82-2 |
| Formule moléculaire | C7 H14 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | Pentanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.18 |
| Poids de la formule | 130.0994 |