Learn More
Valérate d'éthyle, TRC
Code produit 30370738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370738 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370738 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE289271500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid ethyl ester
CAS 539-82-2
Formule moléculaire C7 H14 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868
Formule InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC Pentanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 130.18
Poids de la formule 130.0994