Learn More
Vanillate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397595 10 g 10g
11307605 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05798.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-05-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-05-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00017269
Clé InChI MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl vanillate, vanillic acid, ethyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, unii-v38jk4z93o, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester, m-anisic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, vanilicacidethylester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxy-benzoate, ethylvanillate
CID PubChem 12038
Nom IUPAC ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl vanillate
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 293°C
Quantité 10 g
Beilstein 2100025
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 97%