Learn More
Vanille d’éthyle, TRC
Code produit 30006340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006340 250 mg 250mg
30006041 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE931978250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-05-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl vanillate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-3-14-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)13-2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 196.0736