Learn More
Ethyl Vanillin, TRC
Code produit 30136640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136640 5 g 5g
30133470 100 g 100g
30005172 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9321005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-32-4
Formule moléculaire C9 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Synonyme Ethylvanillin, Benzaldehyde, 3-ethoxy-4-hydroxy-, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2-Ethoxy-4-formylphenol, 3-Ethylvanillin, 4-Hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, Arovanillon, Bourbonal, Ethavan, Ethovan, Ethylprotal, Ethyl vanillin, Ethylvanillin, NSC 1803, NSC 67240, Protocatechuic aldehyde ethyl ether, Quantrovanil, Rhodiarome, Vanillal, Vanirom
Nom IUPAC 3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES CCOc1cc(C=O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylvanillin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Poids de la formule 166.063
Pourcentage de pureté >95%