Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Description
- Tubulure Micro Line flexible réticulée translucide
- Presque 100 % de mémoire élastique, retrouve sa forme initiale après l’avoir légèrement chauffée
- La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14.
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,85 mm |
| Matériau | EVA |
| Diamètre (métrique) externe | 3,78 mm |
| À utiliser avec | Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant |
| À utiliser avec (application) | Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Taille de la tubulure | 40 |
| Couleur | Jaune translucide |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74 °C |