Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Code produit 11977875
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0.51 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,85 mm
Diamètre (métrique) externe:
1.52 mm
2,08 mm
2,29 mm
3,07 mm
3,23 mm
3,35 mm
3,45 mm
3,78 mm
Conditionnement:
15m
30m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11977875 0,25 mm 2,08 mm 15m
11727355 0.51 mm 1.52 mm 30m
11917885 1,02 mm 3,07 mm -
11787355 0,76 mm 2,29 mm 30m
11707365 1,27 mm 2,29 mm -
11927885 1,27 mm 3,23 mm 15m
11937885 1,42 mm 3,35 mm 15m
11947885 1,52 mm 3,45 mm 15m
11957885 1,85 mm 3,78 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11977875 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9571212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les tests biologiques. La tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement stable, non toxique et non contaminante.
  • Tubulure Micro Line flexible réticulée translucide
  • Presque 100 % de mémoire élastique, retrouve sa forme initiale après l’avoir légèrement chauffée
  • La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14.
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau EVA
Diamètre (métrique) externe 2,08 mm
À utiliser avec Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant
À utiliser avec (application) Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Taille de la tubulure 12
Couleur Jaune translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C