Learn More
Éthyle vinyle cétone, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396996 25 g 25g
11386996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06829.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1629-58-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ethyl vinyl ketone is used as reagent for annulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl vinyle cétone est utilisé comme réactif pour l’annulation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau ; soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1629-58-9
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00009316
Clé InChI JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
CID PubChem 15394
Nom IUPAC Pent-1-en-3-one
SMILES CCC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl vinyl ketone
Note relative au nom stabilized
Densité 0.844
Point d’ébullition 103°C to 104°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.42
Quantité 25 g
Numéro UN UN3286
Beilstein 1735857
Informations sur la solubilité Insoluble in water; soluble in most organic solvents.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl vinyl ketone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl vinyl ketone