Learn More
Cétone vinylique d’éthyle, 98 %, stabilisé, Acros Organics
Code produit 10152480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152480 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10152480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1629-58-9 , 128-37-0
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00009316
Clé InChI JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-penten-3-one, ethyl vinyl ketone, ethylvinylketone, 1-pentene-3-one, ethylvinyl ketone, pentenone, ketone, ethyl vinyl, vinyl ethyl ketone, unii-r0053y1az7, fema no. 3382
CID PubChem 15394
Nom IUPAC pent-1-en-3-one
SMILES CCC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl vinyl ketone
Note relative au nom Stabilized
Couleur Ambre à incolore
Densité 0.8490g/mL
Point d’ébullition 103°C to 104°C
Point d’éclair -6°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCH=CH2
Indice de réfraction 1.4180 to 1.422
Quantité 5 g
Beilstein 01, 731
Fieser 01,388
Gravité spécifique 0.849
Stabilisateur 0.1% (BHT)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl vinyl ketone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.