Learn More
Dichlorure d’éthylaluminium, solution à 0,9 M dans l’heptane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10597933 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10597933 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10210793 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10597933 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 185458000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-43-9 , 142-82-5
Formule moléculaire C2H5AlCl2
Poids moléculaire (g/mol) 126.94
Numéro MDL MFCD00000457
Clé InChI UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
Nom IUPAC dichloro(éthyl)alumane
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylaluminium dichloride
Couleur Incolore
Densité 0.7400g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C2H5AlCl2
Quantité 800 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Poids de la formule 126.95
Pourcentage de pureté 14.5 to 15.5%
Forme physique Liquide