Learn More
Dichlorure d’éthylaluminium, 1 M dans l’hexane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306509
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
Conditionnement:
10mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306509 10 mL 10mL
11326509 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041712.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Ethylaluminum dichloride is used as a catalyst component in the polyolefin industry, for the synthesis of synthetic rubbers and for the dimerisation of olefins. It is also employed as a catalyst for Friedel-Crafts acylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-43-9
Formule moléculaire C2H5AlCl2
Poids moléculaire (g/mol) 126.94
Numéro MDL MFCD00000457
Clé InChI UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
Nom IUPAC dichloro(ethyl)alumane
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylaluminum dichloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.729 g/mL
Point d’ébullition 68°C to 70°C
Point d’éclair -22°C (-9°F)
Quantité 10 mL
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Miscible with alcohol,chloroform,ether. Reacts with water.
Poids de la formule 126.95
Forme physique Liquid