Learn More
Dichlorure d’éthylaluminium, 1 M dans l’hexane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
Conditionnement:
10mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326509 250 mL 250mL
11306509 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041712.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126.94 g/mol
Ethylaluminum dichloride is used as a catalyst component in the polyolefin industry, for the synthesis of synthetic rubbers and for the dimerisation of olefins. It is also employed as a catalyst for Friedel-Crafts acylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-43-9
Formule moléculaire C2H5AlCl2
Poids moléculaire (g/mol) 126.94
Numéro MDL MFCD00000457
Clé InChI UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
Nom IUPAC dichloro(éthyl)alumane
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylaluminum dichloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.729 g/mL
Point d’ébullition 68°C to 70°C
Point d’éclair -22°C (-9°F)
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Miscible with alcohol,chloroform,ether. Reacts with water.
Poids de la formule 126.95
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylaluminum dichloride, 1M in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P422-Stocker le contenu sous .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..