Learn More
Éthylbenzène, 99,8 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15871022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15871022 1 L Flacon en verre 1L
10687642 25 mL Flacon en verre 25mL
10448472 500 mL Flacon en verre 500mL
10589420 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10339444 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15871022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118080010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.35€
    34.65€ / 1L
    Économisez 6.70€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-41-4
Numéro MDL MFCD00011647
Clé InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
CID PubChem 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nom IUPAC éthylbenzène
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene
Note relative au nom 99.8%
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 136.0°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10
Formule linéaire C6H5C2H5
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4970
Quantité 1 L
Beilstein 05, II, 274
Merck Index 15, 3820
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, carbon tetrachloride,, ether and sulfur dioxide, slightly soluble in chloroform, insoluble in ammonia
Poids moléculaire (g/mol) 106.168
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.