Learn More
Ethylbenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit 15637840 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15637840 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15637840 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur E125082.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL at 25°C
Point d’ébullition 135°C to 137°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10
Formule linéaire C6H5C2H5
Numéro MDL MFCD00011647
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1175
Beilstein 1901871
Synonyme phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
Clé InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC ethylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 106.168
CID PubChem 7500
ChEBI CHEBI:16101
Poids de la formule 106.17g/mol
Pourcentage de pureté 0.99