Learn More
Éthylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337635 100 mL 100mL
11347635 500 mL 500mL
11357635 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05908.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.168 g/mol
Ethylbenzene is used as a solvent for rubber adhesives, varnishes, resins, paints and coatings. It acts as an intermediate in the preparation of styrene. It is also used as a fuel additive. It is added to gasoline as an anti-knock agent, thereby reducing engine knocking and increase the octane rating. In addition to this, it is used in natural gas recovery process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthylbenzène est utilisé comme solvant pour les adhésifs en caoutchouc, les vernis, les résines, les peintures et les revêtements. Il agit comme intermédiaire dans la préparation du styrène. Il est également utilisé comme additif de carburant. Il est ajouté à l’essence comme agent antidétonation, réduisant ainsi le cliquetis du moteur et augmentant l’indice d’octane. En outre, il est utilisé dans le processus de récupération du gaz naturel.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’alcool éthylique, le benzène, l’éther éthylique, de tétrachlorure de carbone, les solvants organiques, le dioxyde de soufre et l’éther. Légèrement miscible au chloroforme. Non miscible avec l’eau et l’ammoniaque.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.168
Numéro MDL MFCD00011647
Clé InChI YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
CID PubChem 7500
ChEBI CHEBI:16101
Nom IUPAC éthylbenzène
SMILES CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene
Point de fusion -95°C
Densité 0.867
Point d’ébullition 135°C to 136°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.495
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1175
Beilstein 1901871
Merck Index 14,3765
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ethylalcohol,benzene,ethyl ether,carbon tetrachloride,organic solvents,sulfur dioxide and ether. Slightly miscible with chloroform. Immiscible with water and ammonia.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté ≥99 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene