Learn More
Éthylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylbenzene is used as a solvent for rubber adhesives, varnishes, resins, paints and coatings. It acts as an intermediate in the preparation of styrene. It is also used as a fuel additive. It is added to gasoline as an anti-knock agent, thereby reducing engine knocking and increase the octane rating. In addition to this, it is used in natural gas recovery process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éthylbenzène est utilisé comme solvant pour les adhésifs en caoutchouc, les vernis, les résines, les peintures et les revêtements. Il agit comme intermédiaire dans la préparation du styrène. Il est également utilisé comme additif de carburant. Il est ajouté à l’essence comme agent antidétonation, réduisant ainsi le cliquetis du moteur et augmentant l’indice d’octane. En outre, il est utilisé dans le processus de récupération du gaz naturel.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’alcool éthylique, le benzène, l’éther éthylique, de tétrachlorure de carbone, les solvants organiques, le dioxyde de soufre et l’éther. Légèrement miscible au chloroforme. Non miscible avec l’eau et l’ammoniaque.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylbenzene |
| Point de fusion | -95°C |
| Densité | 0.867 |
| Point d’ébullition | 135°C to 136°C |
| Point d’éclair | 15°C (59°F) |
| Odeur | Petrol-like |
| Indice de réfraction | 1.495 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN1175 |
| Beilstein | 1901871 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethylbenzene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene