Learn More
Éthylbenzène-d10, pour RMN, emballé en ampoules, 99+ % d’atome D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethylbenzene-d10 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99+ atom% D |
| Densité | 0,9400 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,0% min |
| Point d’éclair | 15°C |
| Indice de réfraction | 1.492 |
| Quantité | 1 x 1 ml |
| CAS | 25837-05-2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethylbenzene-d10
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.