Learn More
Éthylbenzène-d10, TRC
Code produit 30379882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30379882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8999181G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene-d10
CAS 25837-05-2
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C8 2H10
Quantité 1 g
Synonyme Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, Benzene-d5, ethyl-d5- (8CI,9CI), 6-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)benzene-1,2,3,4,5-d5, (Ethyl-d5)benzene-d5, Ethylbenzene-d10, Perdeuteroethylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentadéno-6-(1,1,2,2,2-pentadénométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 116.23
Poids de la formule 116.141
Pourcentage de pureté >95