Learn More
Éthylbenzène, TRC
Code produit 17970435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8997451G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Formule moléculaire C8 H10
Quantité 1 g
Synonyme Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene
Formule InChI InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1
Nom IUPAC éthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 106.16
Poids de la formule 106.0783