Learn More
Acide éthylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354336 1 g 1g
11364336 5 g 5g
11374336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19959.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4433-63-0
Formule moléculaire C2H7BO2
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD01074536
Clé InChI PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
CID PubChem 521157
Nom IUPAC Acide éthylboronique
SMILES CCB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylboronic acid
Point de fusion 84°C to 88°C
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3CH2B(OH)2
Quantité 1 g
Beilstein 1731546
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 73.89
Pourcentage de pureté 98%