Learn More
Éthylcyclohexane, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10550751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10550751 25 mL Flacon en verre 25mL
10437110 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10550751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118310250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1678-91-7 | Molecular Formula: C8H16 | Molecular Weight: 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1678-91-7
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Numéro MDL MFCD00001523
Clé InChI IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
CID PubChem 15504
Nom IUPAC éthylcyclohexane
SMILES CCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylcyclohexane
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -111°C
Couleur Incolore
Densité 0.7800g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11C2H5
Indice de réfraction 1.4311 to 1.4331
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 35
Gravité spécifique 0.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,carbon tetrachloride,lignoin
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO– À des fins de recherche uniquement