Learn More
Éthyldiphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483837 50 g 50g
11473837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18292.18
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 607-01-2 | C14H15P | 214.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-01-2
Formule moléculaire C14H15P
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00015170
Clé InChI WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyldiphenylphosphine, phosphine, ethyldiphenyl, diphenyl ethyl phosphine, diphenylphosphinoethane, diphenylphosphinoethan, ethyl diphenylphosphine, ethyl diphenyl phosphane, acmc-209mlk, ethyl diphenyl phosphine
CID PubChem 69082
Nom IUPAC ethyldiphenylphosphane
SMILES CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyldiphenylphosphine
Densité 1.048
Point d’ébullition 130°C to 132°C (1 mmHg)
Odeur Stench
Quantité 50 g
Numéro UN UN3278
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 214.25
Pourcentage de pureté 98%