Learn More
Éthyle1-(4-cyanophényl)-4-pipéridinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10742303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10742303 1 g Flacon en verre ambré 1g
10314532 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10742303 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00017DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 352018-90-7
Formule moléculaire C15H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.32
Numéro MDL MFCD03086198
Clé InChI LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
CID PubChem 2779638
Nom IUPAC ethyl 1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.32
Pourcentage de pureté 97%