Learn More
ethyle1-methylcyclopropane-1-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10293462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10293462 1 g 1g
10794383 10 g 10g
10440764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10293462 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01040DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 71441-76-4
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD00001284
Clé InChI IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 544234
Nom IUPAC éthyle 1-méthylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
% min. CAS 97.0
Densité 0.9180g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%