Learn More
Éthyle-({[(-éthoxy--oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate,2-({[(2-éthoxy-2-oxoéthyl)thio]méhyl}thio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 252.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |