Learn More
éthyle2-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)acétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10789783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10789783 1 g 1g
10788435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10789783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD09887DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 37128-24-8
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
Numéro MDL MFCD00052519
Clé InChI DWSMURKWFWKPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, 2-methyl-thiazol-4-yl-acetic acid ethyl ester, 2-methylthiazole-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-methylthiazol-4-yl acetate, 4-thiazoleacetic acid,2-methyl-, ethyl ester, enamine_005349, ethyl=2-methylthiazol-4-ylacetate, 2-methylthiazol-4-yl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 854815
Nom IUPAC Acétate dʼéthyle 2-(-2méthyle-1,3-thiazol-4-yl)
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(=N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 95%