Learn More
Éthyle2-(3-méthoxyphényl)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10793223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793223 1 g 1g
10437222 10 g 10g
10252532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793223 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09251DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35553-92-5
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00026897
Clé InChI XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
CID PubChem 2774971
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3OC6H4CH2C(O)OCH2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 97%