Learn More
éthyle2-(3-oxo-2-pipérazinyl)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622063 1 g Flacon en verre ambré 1g
10662443 10 g Flacon en verre ambré 10g
10061244 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10622063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD11371DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 33422-35-4
Formule moléculaire C8H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.211
Numéro MDL MFCD00052897
Clé InChI HNYRNJAZRKCHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2-3-oxo-2-piperazinyl acetate, 2-piperazineacetic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxo-piperazin-2-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 3-oxopiperazine-2-acetate, ethyl 3-oxo-2-piperazinyl acetate, ethyl 3-oxopiperazin-2-yl acetate, ethyl 2s-3-oxopiperazin-2-yl acetate, pubchem17782, ethyloxopiperazinylacetate
CID PubChem 544550
Nom IUPAC 2-(3-oxopipérazin-2-yl)acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1C(=O)NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%