Learn More
Éthyle-(-bromo-thiényl)-oxoacétate,2-(5-bromo-2-thiényl)-2-oxoacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10512092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10512092 10 g 10g
10408182 1 g 1g
10011274 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10512092 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09133EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22098-10-8
Formule moléculaire C8H7BrO3S
Poids moléculaire (g/mol) 263.105
Numéro MDL MFCD00085056
Clé InChI PMBGHMBDWGNJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-5-bromothiophen-2-yl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothien-2-yl glyoxylate, ethyl 2-5-bromo-2-thienyl-2-oxoacetate, ethyl 5-bromothiophene-2-glyoxylate, ethyl 5-bromo-2-thienyl glyoxylate, ethyl 2-5-bromothien-2-yl glyoxalate, ethyl 5-bromothiophen-2-yl oxo acetate, 2-bromo-5-ethoxy oxo acetyl thiophene, 5-bromothiophen-2-yl oxoacetic acid ethyl ester
CID PubChem 2736376
Nom IUPAC éthyl2-(5-bromothiophène-2-yl)-2-oxoacétate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 263.11
Pourcentage de pureté 97%