Learn More
2-amino--(-bromophényl)--thiophénecarboxylate4-(4-bromophényl)-3-thiophénecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10683393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683393 1 g 1g
10497222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00243DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306934-99-6
Formule moléculaire C13H12BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 326.208
Numéro MDL MFCD00435056
Clé InChI SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 727636
Nom IUPAC Éthyl 2-amino-4-(4-bromophényl)thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Poids de la formule 326.21
Pourcentage de pureté 97%