Learn More
Éthyle2-amino-4-(4-chlorophényl)-3-thiophénecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421283 10 g Flacon en verre ambré 10g
10137252 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07018EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 65234-09-5
Formule moléculaire C13H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 281.75
Numéro MDL MFCD01038372
Clé InChI YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
CID PubChem 616598
Nom IUPAC éthyle 2-amino-4-(4-chlorophényle)thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 281.76
Pourcentage de pureté 97%