Learn More
Éthyle2-amino-4-(4-méthoxyphényl)-3-thiophénecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10431283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10431283 1 g Flacon en verre ambré 1g
10380463 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10431283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07020DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 15854-11-2
Formule moléculaire C14H15NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 277.338
Numéro MDL MFCD01917484
Clé InChI ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
CID PubChem 727641
Nom IUPAC Éthyle 2-amino-4-(4-méthoxyphényl)thiophène-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.34
Pourcentage de pureté 97%