Learn More
éthyle2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10131022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10131022 1 g Flacon en verre ambré 1g
10029111 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10131022 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD10070DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 81633-29-6
Formule moléculaire C8H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 181.20
Numéro MDL MFCD00052622
Clé InChI YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 459813
Nom IUPAC Éthyle 2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 97%