Learn More
Éthyl 2-amino-4-méthylthiophène-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10039121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10039121 1 g 1g
10205144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10039121 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00116DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 43088-42-2
Formule moléculaire C8H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 185.241
Numéro MDL MFCD00051669
Clé InChI ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
CID PubChem 521132
Nom IUPAC 2-amino-4-méthylthiophène-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 97%