Learn More
éthyle2-bromo-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10242742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10242742 1 g Flacon en verre ambré 1g
10703443 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242742 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00750DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 22900-83-0
Formule moléculaire C7H8BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 250.11
Numéro MDL MFCD03791227
Clé InChI CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
CID PubChem 2824057
Nom IUPAC Éthyle 2-bromo-4-méthyle-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau ethyle2-bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.12
Pourcentage de pureté 97%