Learn More
2-chloro-3,4-diméthoxybenzoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10475492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10475492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475492 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09278EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C11H13ClO4
Numéro MDL MFCD00085062
Quantité 10 g
Synonyme maybridge1_002113
Clé InChI AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
Nom IUPAC 2-chloro-3,4-diméthoxybenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 244.67
CID PubChem 2774987
Poids de la formule 244.67
Pourcentage de pureté 97%