Learn More
éthyle2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10553242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553242 1 g Flacon en verre ambré 1g
10272982 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10553242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06163DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 64038-64-8
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00068042
Clé InChI PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
CID PubChem 2736338
Nom IUPAC Éthyle 2-sulfanyllidène-1,3-dihydroimidazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 97%