Learn More
Éthyle2-(phénylthio)acétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10794003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10794003 10 g -
10272692 1 g 1g
10496852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794003 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08693EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7605-25-6
Formule moléculaire C10H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.264
Numéro MDL MFCD00145107
Clé InChI SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
CID PubChem 97312
Nom IUPAC éthyl 2-phénylsulfanylacétate
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(phenylthio)acetate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 196.27
Pourcentage de pureté 97%